1,2,3,4,5-Pentaphenyl-1'-(di-tert-butylphosphino)ferrocene CTC-Q-PHOS ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
P2297-100MG P2297-500MG
TCIAP2297-100MGEA 159 EUR
TCIAP2297-100MG TCIAP2297-500MG
1,2,3,4,5-Pentaphenyl-1'-(di-tert-butylphosphino)ferrocene CTC-Q-PHOS ≥98.0% (by titrimetric analysis)
1,2,3,4,5-Pentaphenyl-1'-(di-tert-butylphosphino)ferrocene CTC-Q-PHOS
Formula: C₄₈H₄₇FeP
Número MDL: MFCD03788940
Núm. CAS: 312959-24-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d89ed3db8cfe06deb724568e0d46c17607afa80e&vid=d89ed3db8cfe06deb724568e0d46c17607afa80e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %