2-Propylpyridine-4-carbothioamide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Propyl-4-pyridinecarbothioamide, 2-Propylthioisonicotinamide, 2-Propylpyridine-4-carbothioamide, Prothionamide
P2302-5G P2302-25G
TCIAP2302-5GEA 28 EUR
TCIAP2302-5G TCIAP2302-25G
2-Propylpyridine-4-carbothioamide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2-Propylpyridine-4-carbothioamide
Formula: C₉H₁₂N₂S
MW: 180,27 g/mol
Número MDL: MFCD00464119
Núm. CAS: 14222-60-7
EINECS: 238-093-7
Índice Merck: 14,07891
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 141.0 to 145.0 deg-C