1,3-Propylenediphosphonic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
Propylenediphosphonic acid
P2304-1G
P2304-5G
TCIAP2304-1GEA
113
EUR
TCIAP2304-1G
TCIAP2304-5G
1,3-Propylenediphosphonic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
1,3-Propylenediphosphonic acid
Formula:
C₃H₁₀O₆P₂ MW: 204.06 g/mol |
Número MDL:
MFCD00050066 Núm. CAS: 4671-82-3 UN: 3261 ADR: 8 III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 170.0 to 177.0 deg-C |