5-Phenylisoxazole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
P2309-1G P2309-5G
TCIAP2309-1GEA 54 EUR
TCIAP2309-1G TCIAP2309-5G
5-Phenylisoxazole ≥98.0% (por GC)
5-Phenylisoxazole
Formula: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
Pto. Ebullición: 260°C
Pto. de fusión: 22°C
Número MDL: MFCD00090038
Núm. CAS: 1006-67-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6bb51fc188c3694a2d2ce9312edc98aadfbbd0c&vid=f6bb51fc188c3694a2d2ce9312edc98aadfbbd0c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %