trans-4-n-Propyl-4'-(3,4,5-trifluorophenyl)bicyclohexyl ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
P2314-5G P2314-25G
TCIAP2314-5GEA 56 EUR
TCIAP2314-5G TCIAP2314-25G
trans-4-n-Propyl-4'-(3,4,5-trifluorophenyl)bicyclohexyl ≥98.0% (por GC)
trans-4-n-Propyl-4'-(3,4,5-trifluorophenyl)bicyclohexyl
Formula: C₂₁H₂₉F₃
Número MDL: MFCD09838998
Núm. CAS: 131819-23-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bb220106047a717dbb6fcc2e47a1135ed9a51acf&vid=bb220106047a717dbb6fcc2e47a1135ed9a51acf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 64.0 to 68.0 deg-C