Pipamperone ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1'-[4-(4-Fluorophenyl)-4-oxobutyl]-[1,4'-bipiperidine]-4'-carboxamide, Floropipamide
P2315-25MG P2315-100MG
TCIAP2315-25MGEA 63 EUR
TCIAP2315-25MG TCIAP2315-100MG
Pipamperone ≥98.0% (by HPLC)
Pipamperone
Formula: C₂₁H₃₀FN₃O₂
MW: 375,49 g/mol
Pto. de fusión: 126°C
Número MDL: MFCD00242979
Núm. CAS: 1893-33-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,07455
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=965454290232e2ab6d70f479daa0b3753ca313b8&vid=8c67a84693950d5859b9896d0894773f437c3a0a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 10.60 to 11.70 %