trans,trans-4-Pentyl-4'-vinylbicyclohexyl ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: trans,trans-4-Amyl-4'-vinylbicyclohexyl
P2318-1G P2318-5G
TCIAP2318-1GEA 26 EUR
TCIAP2318-1G TCIAP2318-5G
trans,trans-4-Pentyl-4'-vinylbicyclohexyl ≥98.0% (por GC)
trans,trans-4-Pentyl-4'-vinylbicyclohexyl
Formula: C₁₉H₃₄
MW: 262,48 g/mol
Número MDL: MFCD23135326
Núm. CAS: 129738-34-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=76ab6d205e955e00eb4c0fb2206fa78f6f865fe2&vid=622837a6bdeca5a1216ff0233a54e79d39727562&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 47.0 to 51.0 deg-C