6-Phenylpicolinic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
6-Phenylpicolinic acid, 6-Phenylpyridine-2-carboxylic acid
P2320-1G
P2320-5G
TCIAP2320-1GEA
113
EUR
TCIAP2320-1G
TCIAP2320-5G
6-Phenylpicolinic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
6-Phenylpicolinic acid
Formula:
C₁₂H₉NO₂ MW: 199.2054 g/mol |
Número MDL:
MFCD04114206 Núm. CAS: 39774-28-2 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 107.0 to 111.0 deg-C |