3-(Piperidin-4-yl)-1H-indole ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: 4-(3-Indolyl)piperidine, 3-(4-Piperidyl)indole

P2322-200MG P2322-1G
TCIAP2322-200MGEA 100 EUR
TCIAP2322-200MG TCIAP2322-1G
3-(Piperidin-4-yl)-1H-indole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-(Piperidin-4-yl)-1H-indole
Formula: C₁₃H₁₆N₂
MW: 200,29 g/mol
Número MDL: MFCD01764670
Núm. CAS: 17403-09-7
EINECS: 241-425-3

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 221.0 to 225.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR