Ácido 1-fenilciclopropanocarboxilico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Phenyl-1-cyclopropanecarboxylic acid
P2324-5G P2324-25G
TCIAP2324-5GEA 54 EUR
TCIAP2324-5G TCIAP2324-25G
Ácido 1-fenilciclopropanocarboxilico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 1-fenilciclopropanocarboxilico
Formula: C₁₀H₁₀O₂
Número MDL: MFCD00001288
Núm. CAS: 6120-95-2
EINECS: 228-090-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6b7a4cd7bda167307f09a249bade96b7c0c2b07c&vid=6b7a4cd7bda167307f09a249bade96b7c0c2b07c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 84.0 to 88.0 deg-C