1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane, 4-Piperidone ethyleneketal
P2325-5G P2325-25G
TCIAP2325-5GEA 18 EUR
TCIAP2325-5G TCIAP2325-25G
1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane
Formula: C₇H₁₃NO₂
MW: 143.186 g/mol
Pto. Ebullición: 110°C
Pto. de inflamación: 81°C
Número MDL: MFCD00005976
Núm. CAS: 177-11-7
EINECS: 205-868-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2122821ddec919d6232dff5c08db91d52cda20f2&vid=2122821ddec919d6232dff5c08db91d52cda20f2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %