9-Phenyl-3,6-bis[4-(1-phenylbenzimidazol-2-yl)phenyl]carbazole ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 9-Phenyl-3,6-bis(4-(1-phenyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)phenyl)-9H-carbazole
P2330-200MG P2330-1G
TCIAP2330-200MGEA 141 EUR
TCIAP2330-200MG TCIAP2330-1G
9-Phenyl-3,6-bis[4-(1-phenylbenzimidazol-2-yl)phenyl]carbazole ≥98.0% (by HPLC)
9-Phenyl-3,6-bis[4-(1-phenylbenzimidazol-2-yl)phenyl]carbazole
Formula: C₅₆H₃₇N₅
MW: 779,95 g/mol
Pto. de fusión: 209°C
Número MDL: MFCD31618148
Núm. CAS: 1258780-50-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=019935baa9444a90f87c5029f4e71d5c849e7c42&vid=019935baa9444a90f87c5029f4e71d5c849e7c42&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %