(R)-(+)-Pulegone ≥85.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: (+)-Pulegone, (R)-2-Isopropylidene-5-methylcyclohexanone, p-Menth-4(8)-en-3-one, (R)-p-Menth-4(8)-en-3-one, (R)-5-Methyl-2-(propan-2-ylidene)cyclohexanone

P2331-5ML P2331-25ML
TCIAP2331-5MLEA 16 EUR
TCIAP2331-5ML TCIAP2331-25ML
(R)-(+)-Pulegone ≥85.0% (por GC)
(R)-(+)-Pulegone
Formula: C₁₀H₁₆O
MW: 152,23 g/mol
Pto. Ebullición: 217°C
Pto. de inflamación: 82°C
Número MDL: MFCD00063000
Núm. CAS: 89-82-7
EINECS: 201-943-2
Índice Merck: 14,07937
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7a11b0f5fc39d42c2cc0892ddccfcdeb080c9e6f&vid=7a11b0f5fc39d42c2cc0892ddccfcdeb080c9e6f&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %
Specific rotation [a]20/D +22.0 to +27.0 deg (neat)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR