4-(3-Pyridyl)benzaldehyde ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-(Pyridin-3-yl)benzaldehyde
P2332-200MG P2332-1G
TCIAP2332-200MGEA 21 EUR
TCIAP2332-200MG TCIAP2332-1G
4-(3-Pyridyl)benzaldehyde ≥98.0% (por GC)
4-(3-Pyridyl)benzaldehyde
Formula: C₁₂H₉NO
Número MDL: MFCD01631910
Núm. CAS: 127406-55-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0653c5e9665b753f39770e0b8a85a98942bd18c5&vid=0653c5e9665b753f39770e0b8a85a98942bd18c5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C