Propargyl ether ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: Dipropargylether

P2335-1G P2335-5G
TCIAP2335-1GEA 62 EUR
TCIAP2335-1G TCIAP2335-5G
Propargyl ether ≥98.0% (por GC)
Propargyl ether
Formula: C₆H₆O
MW: 94,11 g/mol
Pto. Ebullición: 117°C
Pto. de inflamación: 23°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00048108
Núm. CAS: 6921-27-3
UN: 3271
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a966c29ab3d96689d6779d862695cdfb3ed9365&vid=3a966c29ab3d96689d6779d862695cdfb3ed9365&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR