4-(2-Propynyloxy)benzenecarbaldehyde ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-(Prop-2-yn-1-yloxy)benzaldehyde, 4-(2-Propynyloxy)benzaldehyde, 4-(Propargyloxy)benzaldehyde
P2339-200MG P2339-1G
TCIAP2339-200MGEA 58 EUR
TCIAP2339-200MG TCIAP2339-1G
4-(2-Propynyloxy)benzenecarbaldehyde ≥98.0% (por GC)
4-(2-Propynyloxy)benzenecarbaldehyde
Formula: C₁₀H₈O₂
MW: 160,17 g/mol
Número MDL: MFCD01088150
Núm. CAS: 5651-86-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=347c12a84f04811c7d4e626e5665ec3d00b6a0a8&vid=347c12a84f04811c7d4e626e5665ec3d00b6a0a8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 80.0 to 84.0 deg-C