Ácido 4-pentinoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
P2341-1G P2341-5G
TCIAP2341-1GEA 38 EUR
TCIAP2341-1G TCIAP2341-5G
Ácido 4-pentinoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 4-pentinoico
Formula: C₅H₆O₂
MW: 98,1 g/mol
Pto. Ebullición: 204°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004407
Núm. CAS: 6089-09-4
EINECS: 228-028-0
UN: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d6af35d15b652859e3d8ac0b3c9a5f18cbf8f22d&vid=d6af35d15b652859e3d8ac0b3c9a5f18cbf8f22d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 59.0 deg-C