(Phenylhydrazono)malononitrile ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
P2346-5G P2346-25G
TCIAP2346-5GEA 48 EUR
TCIAP2346-5G TCIAP2346-25G
(Phenylhydrazono)malononitrile ≥96.0% (por GC)
(Phenylhydrazono)malononitrile
Formula: C₉H₆N₄
Número MDL: MFCD00195983
Núm. CAS: 306-18-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45c19440c46f8c0723a695b919adff694a08b5e8&vid=9fa58543da1dbe800c9b5f7592a40871f0fb2ad0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 131.0 to 135.0 deg-C