5-Phenylthiophene-2-carboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Phenyl-2-thiophenecarboxylic acid, 5-Phenyl-2-thenoic acid
P2347-250MG
P2347-1G
TCIAP2347-250MGEA
41
EUR
TCIAP2347-250MG
TCIAP2347-1G
5-Phenylthiophene-2-carboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-Phenylthiophene-2-carboxylic acid
Formula:
C11H8O2S MW: 204,2450 g/mol |
Número MDL:
MFCD01313432 Núm. CAS: 19163-24-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 188.0 to 192.0 deg-C |