Metacrilato de 2,2,3,3,3-pentafluoropropilo ≥98.0% (por GC) estabilizado

Proveedor: TCI
Atención


Estabilización: estabilizado con 4-terc-Butilpirocatecol

P2353-5G P2353-25G
TCIAP2353-5GEA 54 EUR
TCIAP2353-5G TCIAP2353-25G
Metacrilato de 2,2,3,3,3-pentafluoropropilo ≥98.0% (por GC) estabilizado
Metacrilato de 2,2,3,3,3-pentafluoropropilo
Formula: C₇H₇F₅O₂
Pto. Ebullición: 46°C
Pto. de inflamación: 29°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00039256
Núm. CAS: 45115-53-5
EINECS: 256-191-8
UN: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c37a96469e726f20f53016e489af2d04f90a279d&vid=c37a96469e726f20f53016e489af2d04f90a279d&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR