Piperitone (mixture of enantiomers) ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 6-Isopropyl-3-methyl-2-cyclohexen-1-one, p-Menth-1-en-3-one
P2355-25G P2355-100G
TCIAP2355-25GEA 31 EUR
TCIAP2355-25G TCIAP2355-100G
Piperitone (mixture of enantiomers) ≥95.0% (por GC)
Piperitone (mixture of enantiomers)
Formula: C₁₀H₁₆O
MW: 152.24 g/mol
Pto. Ebullición: 237°C
Núm. CAS: 89-81-6
EINECS: 201-942-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a4d32a98497515c49d4adfdef9add4750298758a&vid=3f3b09400e20ba8b01e76906ad2a99b21735097a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %