4-(Pentyloxy)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Amyloxyphenylboronic acid, 4-Pentyloxyphenylboronic acid, (4-Pentyloxyphenyl)boronic acid, 4-Pentyloxybenzeneboronic acid, 4-n-Pentyloxybenzeneboronic acid, 4-(N-Pentyloxy)phenylboronic acid, 4-Amyloxybenzeneboronic acid
P2358-1G
P2358-5G
TCIAP2358-1GEA
60
EUR
TCIAP2358-1G
TCIAP2358-5G
4-(Pentyloxy)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-(Pentyloxy)phenylboronic acid
Formula:
C₁₁H₁₇BO₃ MW: 208,06 g/mol Pto. de fusión: 80°C |
Número MDL:
MFCD04039035 Núm. CAS: 146449-90-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | 97.0 to 110.0 % |