Pamabrom ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
P2359-1G P2359-5G
TCIAP2359-1GEA 25 EUR
TCIAP2359-1G TCIAP2359-5G
Pamabrom ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Pamabrom
Formula: C₁₁H₁₈BrN₅O₃
Pto. de fusión: 295°C
Número MDL: MFCD00867328
Núm. CAS: 606-04-2
EINECS: 210-103-4
Índice Merck: 14,07000
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=98e322ce9096fdcc5bffddc270b0f63b3b06267d&vid=98e322ce9096fdcc5bffddc270b0f63b3b06267d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %