Piperlongumine ≥97.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
P2361-25MG P2361-100MG
TCIAP2361-25MGEA 78 EUR
TCIAP2361-25MG TCIAP2361-100MG
Piperlongumine ≥97.0% (by HPLC)
Piperlongumine
Formula: C₁₇H₁₉NO₅
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00075706
Núm. CAS: 20069-09-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=61e7b795551ba34d9c96d336b2b8691e7d5e4166&vid=61e7b795551ba34d9c96d336b2b8691e7d5e4166&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 4.10 to 4.70 %
Melting point 123.0 to 127.0 deg-C