5H-Pyrido[4,3-b]indole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
P2362-200MG P2362-1G
TCIAP2362-200MGEA 62 EUR
TCIAP2362-200MG TCIAP2362-1G
5H-Pyrido[4,3-b]indole ≥98.0% (por GC)
5H-Pyrido[4,3-b]indole
Formula: C₁₁H₈N₂
Número MDL: MFCD00965976
Núm. CAS: 244-69-9
Índice Merck: 14,01805
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3602ef6e7d9af26d2fe6aa301705d49d55894dae&vid=3602ef6e7d9af26d2fe6aa301705d49d55894dae&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 231.0 to 235.0 deg-C