9-Phenyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)carbazole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
P2364-200MG
P2364-1G
TCIAP2364-200MGEA
34
EUR
TCIAP2364-200MG
TCIAP2364-1G
9-Phenyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)carbazole ≥98.0% (por GC)
9-Phenyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)carbazole
Formula:
C₂₄H₂₄BNO₂ |
Número MDL:
MFCD28129441 Núm. CAS: 1246669-45-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 147.0 to 151.0 deg-C |