4'-Pentyloxybiphenyl-4-boronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: [4'-(Pentyloxy)-[1,1'-biphenyl]-4-yl]boronic acid, (4'-(Pentyloxy)-[1,1'-biphenyl]-4-yl)boronic acid, 4'-Amyloxybiphenyl-4-boronic acid
P2365-1G P2365-5G
TCIAP2365-1GEA 50 EUR
TCIAP2365-1G TCIAP2365-5G
4'-Pentyloxybiphenyl-4-boronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4'-Pentyloxybiphenyl-4-boronic acid
Formula: C₁₇H₂₁BO₃
MW: 284,16 g/mol
Pto. de fusión: 197°C
Número MDL: MFCD07644475
Núm. CAS: 158937-25-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=219afdc7c946792485b191203692111502e8a720&vid=219afdc7c946792485b191203692111502e8a720&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 107.0 %