Pyrilamine maleate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
P2369-5G P2369-25G
TCIAP2369-5GEA 22 EUR
TCIAP2369-5G TCIAP2369-25G
Pyrilamine maleate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Pyrilamine maleate
Formula: C₂₁H₂₇N₃O₅
Número MDL: MFCD00069333
Núm. CAS: 59-33-6
EINECS: 200-422-7
Índice Merck: 14,07984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b5d4882157f4560106c9597a9ffbb1ac636e746a&vid=b5d4882157f4560106c9597a9ffbb1ac636e746a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 % (total of Ion-Pair)
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 100.0 to 104.0 deg-C