4-[2-(trans-4-Propylcyclohexyl)ethyl]cyclohexanone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
P2372-1G P2372-5G
TCIAP2372-1GEA 45 EUR
TCIAP2372-1G TCIAP2372-5G
4-[2-(trans-4-Propylcyclohexyl)ethyl]cyclohexanone ≥98.0% (por GC)
4-[2-(trans-4-Propylcyclohexyl)ethyl]cyclohexanone
Formula: C₁₇H₃₀O
Número MDL: MFCD12911604
Núm. CAS: 117923-32-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=12ace664fdcbff963c685d9d05090ec6b2276ffc&vid=12ace664fdcbff963c685d9d05090ec6b2276ffc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %