2-Phenyl-9H-carbazole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
P2375-1G P2375-5G
TCIAP2375-1GEA 39 EUR
TCIAP2375-1G TCIAP2375-5G
2-Phenyl-9H-carbazole ≥98.0% (por GC)
2-Phenyl-9H-carbazole
Formula: C₁₈H₁₃N
MW: 243,31 g/mol
Número MDL: MFCD26402145
Núm. CAS: 88590-00-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4235663ae3fc2eac4d0c75920e922f7ea2de7c01&vid=4235663ae3fc2eac4d0c75920e922f7ea2de7c01&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %