9-Phenyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)carbazole ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
9-Phenylcarbazole-3-boronic acid Pinacol ester, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(9-phenylcarbazol-3-yl)-1,3,2-dioxaborolane, 9-Phenyl-9H-carbazol-3-yl-3-boronic acid pinacol ester, 9-Phenyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole
P2376-1G
P2376-5G
TCIAP2376-1GEA
39
EUR
TCIAP2376-1G
TCIAP2376-5G
9-Phenyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)carbazole ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
9-Phenyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)carbazole
Formula:
C₂₄H₂₄BNO₂ MW: 369,27 g/mol |
Número MDL:
MFCD16621140 Núm. CAS: 1126522-69-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 162.0 to 166.0 deg-C |