1-(4-Propoxyphenyl)ethanone ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI

Sinónimos: 4'-Propoxyacetophenone

P2377-1G P2377-5G
TCIAP2377-1GEA 59 EUR
TCIAP2377-1G TCIAP2377-5G
1-(4-Propoxyphenyl)ethanone ≥98.0% (por GC)
1-(4-Propoxyphenyl)ethanone
Formula: C₁₁H₁₄O₂
MW: 178.23 g/mol
Pto. Ebullición: 111°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01922144
Núm. CAS: 5736-86-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d15f7bb6b596f30291e4bfd08c73cf0e4d0ca612&vid=d15f7bb6b596f30291e4bfd08c73cf0e4d0ca612&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR