2-(Piperidin-4-yl)-1H-benzo[d]imidazole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
2-(4-Piperidinyl)benzimidazole
P2382-1G
P2382-5G
TCIAP2382-1GEA
68
EUR
TCIAP2382-1G
TCIAP2382-5G
2-(Piperidin-4-yl)-1H-benzo[d]imidazole ≥98.0% (por GC)
2-(Piperidin-4-yl)-1H-benzo[d]imidazole
Formula:
C₁₂H₁₅N₃ MW: 201,2676 g/mol |
Número MDL:
MFCD01475843 Núm. CAS: 38385-95-4 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 95.0 % |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)