2-Phenyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
P2384-200MG P2384-1G
TCIAP2384-200MGEA 79 EUR
TCIAP2384-200MG TCIAP2384-1G
2-Phenyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Phenyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
Formula: C₁₇H₂₀BNO₂
Número MDL: MFCD12032565
Núm. CAS: 879291-27-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6319ad305f4c905eed70b8448833af1a319d622&vid=f6319ad305f4c905eed70b8448833af1a319d622&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 107.0 to 111.0 deg-C