2,2-Dimethyl-N-pyridin-2-ylpropionamide ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
P2385-5G P2385-25G
TCIAP2385-5GEA 24 EUR
TCIAP2385-5G TCIAP2385-25G
2,2-Dimethyl-N-pyridin-2-ylpropionamide ≥98.0% (por GC)
2,2-Dimethyl-N-pyridin-2-ylpropionamide
Formula: C₁₀H₁₄N₂O
Número MDL: MFCD00460277
Núm. CAS: 86847-59-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b9b94caad42e0808da5f99b7ff4389123ae03399&vid=b9b94caad42e0808da5f99b7ff4389123ae03399&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 71.0 to 75.0 deg-C