4'-Propyl-4-biphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
(4'-Propyl-[1,1'-biphenyl]-4-yl)boronic acid
P2387-1G
P2387-5G
TCIAP2387-1GEA
55
EUR
TCIAP2387-1G
TCIAP2387-5G
4'-Propyl-4-biphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4'-Propyl-4-biphenylboronic acid
Formula:
C₁₅H₁₇BO₂ MW: 240,11 g/mol |
Número MDL:
MFCD01114670 Núm. CAS: 153035-56-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | 97.0 to 109.0 % |