3-Phenyl-5-isoxazolecarboxylic acid ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Phenylisoxazole-5-carboxylic acid
P2390-1G P2390-5G
TCIAP2390-1GEA 47 EUR
TCIAP2390-1G TCIAP2390-5G
3-Phenyl-5-isoxazolecarboxylic acid ≥98.0% (por GC)
3-Phenyl-5-isoxazolecarboxylic acid
Formula: C₁₀H₇NO₃
Número MDL: MFCD01936010
Núm. CAS: 14442-12-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9d74eb0d6d87b08f010757ddddf0ced9bc51230b&vid=9d74eb0d6d87b08f010757ddddf0ced9bc51230b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %