Antranilato de fenilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
P2400-1G P2400-5G
TCIAP2400-1GEA 35 EUR
TCIAP2400-1G TCIAP2400-5G
Antranilato de fenilo ≥98.0% (por GC)
Antranilato de fenilo
Formula: C₁₃H₁₁NO₂
Número MDL: MFCD00060603
Núm. CAS: 10268-69-6
EINECS: 233-608-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 70.0 to 74.0 deg-C