Phthaloyl Amlodipine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
P2406-1G P2406-5G
TCIAP2406-1GEA 55 EUR
TCIAP2406-1G TCIAP2406-5G
Phthaloyl Amlodipine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Phthaloyl Amlodipine
Formula: C₂₈H₂₇ClN₂O₇
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD07782096
Núm. CAS: 88150-62-3
EINECS: 413-410-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 150.0 to 154.0 deg-C