PhenoFluor™ Mix
Proveedor: TCI
Peligro
P2420-1G P2420-5G
TCIAP2420-1GEA 138 EUR
TCIAP2420-1G TCIAP2420-5G
PhenoFluor™ Mix
2-Chloro-1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)-1H-imidazol-3-ium chloride cesium fluoride complex
Formula: C₂₇H₃₆Cl₂CsFN₂
Número MDL: MFCD29472387
Núm. CAS: 1648825-53-9
UN: 2923
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2322e3f6574cacd6d1599f0b068097b0f04a32d1&vid=2322e3f6574cacd6d1599f0b068097b0f04a32d1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Assay 30.0 to 32.0w% [as 2-Chloro-1,3-bis (2,6-diisopropylphenyl)-1H-imidazolium Chloride]