5alpha-Pregnane-3,20-dione ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 3,20-Allopregnanedione, 5alpha-Dihydroprogesterone
P2423-1G P2423-5G
TCIAP2423-1GEA 63 EUR
TCIAP2423-1G TCIAP2423-5G
5alpha-Pregnane-3,20-dione ≥98.0% (por GC)
5alpha-Pregnane-3,20-dione
Formula: C₂₁H₃₂O₂
MW: 316,49 g/mol
Número MDL: MFCD00067132
Núm. CAS: 566-65-4
EINECS: 209-297-3
Índice Merck: 14,00272
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 202.0 to 206.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D 113 to 123 deg (C=1, CHCL3)