Propyl vinyl ether ≥97.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Peligro
Estabilización: estabilizado con hidróxido de potasio
P2424-250ML P2424-25ML
TCIAP2424-250MLEA 75 EUR
TCIAP2424-250ML TCIAP2424-25ML
Propyl vinyl ether ≥97.0% (por GC) estabilizado
Propyl vinyl ether
Formula: C₅H₁₀O
MW: 86,134 g/mol
Pto. Ebullición: 65°C
Pto. de inflamación: –26°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00080707
Núm. CAS: 764-47-6
EINECS: 212-123-9
UN: 3271
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %