trans,trans-4'-Pentyl-4-bicyclohexylmethanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
P2433-1G P2433-5G
TCIAP2433-1GEA 28 EUR
TCIAP2433-1G TCIAP2433-5G
trans,trans-4'-Pentyl-4-bicyclohexylmethanol ≥98.0% (por GC)
trans,trans-4'-Pentyl-4-bicyclohexylmethanol
Formula: C₁₈H₃₄O
Número MDL: MFCD16036281
Núm. CAS: 82598-08-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 128.0 to 132.0 deg-C