trans-4-(trans-4-Propylcyclohexyl)cyclohexanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
P2434-1G P2434-5G
TCIAP2434-1GEA 31 EUR
TCIAP2434-1G TCIAP2434-5G
trans-4-(trans-4-Propylcyclohexyl)cyclohexanol ≥98.0% (por GC)
trans-4-(trans-4-Propylcyclohexyl)cyclohexanol
Formula: C₁₅H₂₈O
Número MDL: MFCD09752068
Núm. CAS: 82832-72-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 122.0 to 126.0 deg-C