4-(1-Pyrazolyl)benzonitrile ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-(4-Cyanophenyl)pyrazole
P2450-1G P2450-5G
TCIAP2450-1GEA 34 EUR
TCIAP2450-1G TCIAP2450-5G
4-(1-Pyrazolyl)benzonitrile ≥98.0% (por GC)
4-(1H-Pyrazol-3-yl)benzonitrile
Formula: C₁₀H₇N₃
MW: 169,19 g/mol
Número MDL: MFCD09033533
Núm. CAS: 25699-83-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 87.0 to 91.0 deg-C