2-Phenylnicotinic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
P2452-200MG P2452-1G
TCIAP2452-200MGEA 37 EUR
TCIAP2452-200MG TCIAP2452-1G
2-Phenylnicotinic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Phenylnicotinic acid
Formula: C₁₂H₉NO₂
Número MDL: MFCD03069417
Núm. CAS: 33421-39-5
EINECS: 251-510-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 167.0 to 171.0 deg-C