4-Pyrid-2-ylbenzoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-(2-Pyridyl)benzoic acid, 4-(Pyridin-2-yl)benzoic acid
P2455-1G P2455-5G
TCIAP2455-1GEA 88 EUR
TCIAP2455-1G TCIAP2455-5G
4-Pyrid-2-ylbenzoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Pyrid-2-ylbenzoic acid
Formula: C₁₂H₉NO₂
Número MDL: MFCD01830093
Núm. CAS: 4385-62-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 236.0 to 240.0 deg-C