Potassium trifluoro(prop-1-en-2-yl)borate ≥98.0% (W)
Proveedor: TCI
Peligro
P2456-1G P2456-5G
TCIAP2456-1GEA 28 EUR
TCIAP2456-1G TCIAP2456-5G
Potassium trifluoro(prop-1-en-2-yl)borate ≥98.0% (W)
Potassium trifluoro(prop-1-en-2-yl)borate
Formula: C3H5BF3K
Número MDL: MFCD11052654
Núm. CAS: 395083-14-4
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Gravimetric) min. 98.0 %