Phenyl trifluoromethyl sulphoxide ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
P2460-1G P2460-5G
TCIAP2460-1GEA 98 EUR
TCIAP2460-1G TCIAP2460-5G
Phenyl trifluoromethyl sulphoxide ≥98.0% (por GC)
Phenyl trifluoromethyl sulphoxide
Formula: C₇H₅F₃OS
Pto. Ebullición: 82°C
Número MDL: MFCD30475661
Núm. CAS: 703-18-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=916a0b1c0f538cf9893be640d6c08405b9aa5562&vid=916a0b1c0f538cf9893be640d6c08405b9aa5562&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %