10-Phenylphenothiazine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 10-Phenyl-10H-phenothiazine
P2470-1G P2470-5G
TCIAP2470-1GEA 124 EUR
TCIAP2470-1G TCIAP2470-5G
10-Phenylphenothiazine ≥98.0% (por GC)
10-Phenylphenothiazine
Formula: C₁₈H₁₃NS
MW: 275,37 g/mol
Pto. Ebullición: 223°C
Número MDL: MFCD00156238
Núm. CAS: 7152-42-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C